Documentos
797197
Sigma-Aldrich
1-methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H29BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
316.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H29BN2O2/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)16-8-6-15(7-9-16)14-21-12-10-20(5)11-13-21/h6-9H,10-14H2,1-5H3
chave InChI
CYEYLYGHCOHIDC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3