Documentos Principais
795844
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13C6H513CH213CH(NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
Formulário
crystals
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-ZNZHEFIISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Phenylalanine reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
P2126
L-Phenylalanine
D-Glicose-13C6 ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
389374
D-Glicose-13C6