795755
n-Dodecylphosphonic acid
Sinônimo(s):
DDPA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
68-73 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H27O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3,(H2,13,14,15)
chave InChI
SVMUEEINWGBIPD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)