Documentos Principais
SIK7710-10
Sigma-Aldrich
12-Azidododecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H26N3O3P
Número CAS:
Peso molecular:
291.33
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)