737925
Decylphosphonic acid
97%
Sinônimo(s):
n-Decylphosphonic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
96-101 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H23O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3,(H2,11,12,13)
chave InChI
DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.