Documentos
795577
Sigma-Aldrich
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
172.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
powder
pf
226-331 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Synthetic precursor for organic electronics materials.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3