795569
Garg 4,5-indolyne precursor
95%
Sinônimo(s):
4-(Trimethylsilyl)-1H-indol-5-yl trifluoromethanesulfonate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
43-48 °C
grupo funcional
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C2=C(NC=C2)C=C1)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C12H14F3NO3SSi/c1-21(2,3)11-8-6-7-16-9(8)4-5-10(11)19-20(17,18)12(13,14)15/h4-7,16H,1-3H3
chave InChI
LLCJFYYASDIOJN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.
Conteúdo relacionado
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.