Documentos
795240
Sigma-Aldrich
2-[2-(3-Prop-1-en-2-ylphenyl)propan-2-ylcarbamoyloxy]ethyl methacrylate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor, 95%
Sinônimo(s):
2-[2-(3-Prop-1-en-2-ylphenyl)propan-2-ylcarbamoyloxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
331.41
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
liquid
contém
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
densidade
1.102 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C(C)C1=CC(C(C)(C)NC(OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C19H25NO4/c1-13(2)15-8-7-9-16(12-15)19(5,6)20-18(22)24-11-10-23-17(21)14(3)4/h7-9,12H,1,3,10-11H2,2,4-6H3,(H,20,22)
chave InChI
XZWLUVUMBIRBOF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This monomer is commonly used in the formulation of hydrogel for contact lenses and other ophthalmic devices.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3