Documentos Principais
795232
Sigma-Aldrich
1-Bromovinyl-1-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9BBrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
261.87
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
153-158 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C=C(Br)B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-5(9)8-13-6(11)3-10(2)4-7(12)14-8/h1,3-4H2,2H3
chave InChI
PZDXKEHNRTYTFO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This MIDA Boronate building block has been used in highly chemoselective sequences toward the synthesis of 1; 1-disubstituted olefins.
(1-Bromovinyl)-MIDA boronate: a readily accessible and highly versatile building block for small molecule synthesis
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)