Documentos Principais
795119
Sigma-Aldrich
Ammonium formate-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
DCO2ND4
Número CAS:
Peso molecular:
68.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
crystals
técnica(s)
NMR: suitable
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
O=C([2H])[O-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3/i1D;/hD4
chave InChI
VZTDIZULWFCMLS-AQOVZKNZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)