Documentos
791059
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
NaO213CCH=CHCO2Na
Peso molecular:
159.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]([O-])/C=C/C([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1;;
chave InChI
MSJMDZAOKORVFC-ADRKLVQTSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3