Key Documents
78953
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-2-methylpropionic acid
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-Boc-β2-Homoala-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
Beilstein:
7202037
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
crystals
atividade óptica
[α]20/D −12±2°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
88 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CNC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)5-10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
chave InChI
GDQRNRYMFXDGMS-ZCFIWIBFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)