Documentos Principais
78927
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(S)-(+)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Beilstein:
2553541
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +41±1°, c = 5.3% in benzene
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
índice de refração
n20/D 1.521
pb
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
chave InChI
WYTRYIUQUDTGSX-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)