Documentos Principais
78803
Sigma-Aldrich
(+)-8-Phenylmenthol
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24O
Número CAS:
Peso molecular:
232.36
Beilstein:
5265529
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +26±1°, c = 2% in ethanol
índice de refração
n20/D 1.531
densidade
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WTQIZFCJMGWUGZ-QEJZJMRPSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)