Documentos Principais
78240
Sigma-Aldrich
(S)-3-Phenylbutyric acid
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-β-Methylhydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
4663842
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +57±2°, c = 1% in benzene
índice de refração
n20/D 1.518
p.e.
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1
chave InChI
ZZEWMYILWXCRHZ-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)