78153
N-Phenylanthranilic acid
technical, ≥95% (T)
Sinônimo(s):
2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥95% (T)
forma
powder
pf
182-185 °C (lit.)
182-185 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
chave InChI
ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TTR(7276)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3