Key Documents
77983
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl azide
≥97.0%
Sinônimo(s):
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorononyl azide, 3-(Perfluorohexyl)propyl azide, 9-Azido-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorononane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6F13N3
Número CAS:
Peso molecular:
403.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.342
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H6F13N3/c10-4(11,2-1-3-24-25-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2
chave InChI
DQEDVGBNEFVPEU-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)