Documentos
779741
Sigma-Aldrich
Methyl 2-azidobenzoate solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
177.16
Beilstein:
475220
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
liquid
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-4-2-3-5-7(6)10-11-9/h2-5H,1H3
chave InChI
LGHLODHMWICPLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Review
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-33 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide