779520
1-Azido-2-(trifluoromethyl)benzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Trifluoromethyl)phenyl azide solution, o-Azido-α,α,α-trifluorotoluene solution
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
liquid
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)12-13-11/h1-4H
chave InChI
KNPDKRVXJOVOQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-33 °C