Key Documents
779504
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.5% (HPLC)
96%
forma
solid
atividade óptica
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
chave InChI
VDDMCMFPUSCJNA-MRVPVSSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)