Documentos Principais
779415
Sigma-Aldrich
1-Azido-3-(trifluoromethyl)benzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(Trifluoromethyl)phenyl azide solution, m-Azido-α,α,α-trifluorotoluene solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F3N3
Número CAS:
Peso molecular:
187.12
Beilstein:
2106914
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solution
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)12-13-11/h1-4H
chave InChI
GIDLBMJGNCUXLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Review[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide