Documentos Principais
777927
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholino)ethyl 2-bromoisobutyrate
contains MEHQ as inhibitor, 95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Sinônimo(s):
2-Bromo-2-methylpropanoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, 2-Morpholinoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, ATRP initiator
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18BrNO3
Número CAS:
Peso molecular:
280.16
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Formulário
liquid
contém
MEHQ as inhibitor
índice de refração
n/D 1.486
densidade
1.258 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C)(C)C(OCCN1CCOCC1)=O
InChI
1S/C10H18BrNO3/c1-10(2,11)9(13)15-8-5-12-3-6-14-7-4-12/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
XEXMMWOKORAPHR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This bromoisobutyrate is commonly used as an ATRP initiator. The morpholino functionality can be used to bind to RNA or other therapeutics.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)