Documentos
776076
Sigma-Aldrich
Glyceryl-2-13C trioleate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC56H104O6
Peso molecular:
886.42
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)O[13CH](COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H108O4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-59-54-56(55-60-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)61-57(58)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,56H,4-24,31-55H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i56+1
chave InChI
BQHQAPRKFCLFHD-QADNKTHISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3