Documentos Principais
775800
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-5-fluoro-pyridin-3-amine, 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridinamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrFN2
Peso molecular:
191.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
114-116 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(F)cnc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H,8H2
chave InChI
QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)