Documentos Principais
774502
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-6-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
1-Methylindole-6-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
79-81 °C
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-3-2-8(7-12)6-10(9)11/h2-7H,1H3
chave InChI
QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile