773468
Propargyl 2-bromoisobutyrate
>97%
Sinônimo(s):
Acetylene ATRP initiator, Acetylene BiB, Propyne 2-bromoisobutyrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>97%
forma
solid or liquid
pb
188-194 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C7H9BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h1H,5H2,2-3H3
chave InChI
XTILOBFYTKJHJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
89.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.