773379
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
average Mn 5,000, PDI <1.3
Sinônimo(s):
POZ, Poly(2-ethyl-2-oxazoline) hydroxyethyl amine, amino terminated polyoxazoline, aminoPEOx, polyoxazoline
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Tg 54°C
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 5,000
PDI
<1.3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.