Documentos Principais
773360
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
average Mn 2,000, PDI ≤1.2
Sinônimo(s):
POZ, Poly(2-ethyl-2-oxazoline) hydroxyethyl amine, Polyoxazoline, amino terminated polyoxazoline, aminoPEOx
Selecione um tamanho
1 G
R$ 569,00
R$ 569,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 569,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(C5H9NO)nNHC2H4OH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 569,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
Tg 34°C
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 2,000
PDI
≤1.2
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Amine polyoxazolines can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination. Polyoxazolines are a biocompatible, hydrophilic, amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.