Documentos Principais
773107
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH
97% (HPLC)
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 4.533,00
1 G
R$ 12.284,00
R$ 4.533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 4.533,00
1 G
R$ 12.284,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
482.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
R$ 4.533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]22/D -14.0°, c = 1% in chloroform
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
189-194 °C (decomposition)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
chave InChI
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)