47431
Fmoc-Phe(4-I)-OH
≥97.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0%
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(I)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20INO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
chave InChI
LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3