Documentos Principais
772593
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyridine-4-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-chloroisonicotinaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrClNO
Número CAS:
Peso molecular:
220.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-68 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
chloro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(C=O)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-3H
chave InChI
MAGFXBKNQAAQQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)