Documentos Principais
694533
Sigma-Aldrich
2-Fluorocyclohexanone
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.049,00
R$ 2.049,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.049,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9FO
Número CAS:
Peso molecular:
116.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.049,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.040
p.e.
111-110 °C/70 mmHg
densidade
1.040 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
chave InChI
VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
160.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
71.1 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)