772232
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC([13C]1=[13C](C(OCC(CC)CCCC)=O)[13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11+1,12+1,15+1,16+1,21+1,22+1
chave InChI
BJQHLKABXJIVAM-GAOGTBERSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)