Documentos
77004
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydrogen difluoride solution
~50% in acetonitrile
Sinônimo(s):
TBABF, Tetrabutylammonium bifluoride, Tetrabutylammonium difluoride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
Número CAS:
Peso molecular:
281.47
Beilstein:
4729304
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solution
concentração
~50% in acetonitrile
Impurezas
≤1% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Used as an etchant for silica films
Reactant for:
  • Nucleophilic fluorination
  • Ring-opening fluorination reaction
  • Substitution reactions
Outras notas
Efficient fluorinating agent
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Bosch et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4733-4733 (1987)
F. Camps et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4294-4294 (1989)