Documentos Principais
769401
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxide
pellets, diam. × thickness 13 mm × 5 mm
Sinônimo(s):
Hafnia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HfO2
Número CAS:
Peso molecular:
210.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulário
pellets
diâmetro × espessura
13 mm × 5 mm
Impurezas
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
densidade
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
Ti: ≤0.005%
V: ≤0.005%
Zr: ≤0.5%
cadeia de caracteres SMILES
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
chave InChI
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
High dielectric constant of hafnia makes it suitable for application in metal oxide based semiconductor devices. It also finds applications as optical coating materials
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Recent progress in ab initio simulations of hafnia-based gate stacks
Zhu, H., et al.
J. Mater. Sci., 47(21), 7399-7416 (2012)
Dual wavelength laser-induced damage threshold measurements of alumina/silica and hafnia/silica ultraviolet antireflective coatings.
Mrohs, M., et al.
Applied Optics, 55(1), 104-109 (2016)