Documentos
768855
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
Sinônimo(s):
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8BrN
Número CAS:
Peso molecular:
210.07
Beilstein:
1238319
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98.5-100% (GC)
forma
solid
adequação
corresponds for identity (IR)
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC=C2C(C=NCC2)=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
chave InChI
YQQLGLRTMLGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3