Documentos Principais
768081
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)-N,N,N-trimethylbenzylammonium triflate
96%
Sinônimo(s):
1-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)-N,N,N-trimethylmethanaminium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25F3NO3PS
Número CAS:
Peso molecular:
483.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
154-159 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)CC1=C(C=CC=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]S(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C22H25NP.CHF3O3S/c1-23(2,3)18-19-12-10-11-17-22(19)24(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,18H2,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
OTAHBMHXZGOAGA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Phosphine ligand for Pd catalysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)