Documentos
663034
Sigma-Aldrich
N-(2-Butynyl)phthalimide
97%
Sinônimo(s):
1-Phthalimido-2-butyne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
199.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
219-223 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,8H2,1H3
chave InChI
COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2