Documentos Principais
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 4.464,00
R$ 4.464,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 4.464,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
R$ 4.464,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Nível de qualidade
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Aplicação
iPE-Quick Kit is intended for the advanced confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of the iPE kit (Prod. No. 905089).
Embalagem
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • Control DNA (pUC-CAT)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)