767727
Chloro(5-methoxy-2-{1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl}phenyl-C)(1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)
97%
Sinônimo(s):
Chloro[5-methoxy-2-[1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl]phenyl- C][(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopenta dien-1-yl]iridium
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
~1% Dichloromethane
pf
200-239 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2ccc(cc2)\N=C(/C)c3ccc(OC)cc3[Ir]Cl
InChI
1S/C16H16NO2.C5H5.ClH.Ir/c1-12(13-4-8-15(18-2)9-5-13)17-14-6-10-16(19-3)11-7-14;1-2-4-5-3-1;;/h4,6-11H,1-3H3;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1/b17-12+;;;
chave InChI
JZDNDPJBPBFFCT-DPSBJRLESA-M
Descrição geral
Aplicação
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
Formal anti-Markovnikov hydroamination of terminal olefins
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3