Documentos Principais
752223
Sigma-Aldrich
Diiodo(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
Sinônimo(s):
di-μ-iododiiodobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 986,00
1 G
R$ 2.749,00
R$ 986,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 986,00
1 G
R$ 2.749,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30I4Ir2
Número CAS:
Peso molecular:
1162.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 986,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
adequação da reação
core: iridium
reagent type: catalyst
pf
412-420 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
I[Ir]I.I[Ir]I.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4HI.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
chave InChI
GVAFOFZYINFTHJ-UHFFFAOYSA-J
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)