Documentos Principais
767123
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 16 hydroxyl, 1 thiol
generation 4
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 5.728,00
R$ 5.728,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 5.728,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 5.728,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
descrição
hydroxyl surface groups
Formulário
solid
peso molecular
generation 4
Características
focal point thiol
Nº de grupos de superfície
16
pf
315-340 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
calculated mol. wt. 1819.9
Aplicação
Thiol dendrons can be conjugated to varius noble surfaces or coupled to unsaturated carbon-carbon bonds using various radical initiators.
Outras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informações legais
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)