Documentos Principais
766178
Sigma-Aldrich
Triphenylbenzyloxymethylphosphonium chloride
97%
Sinônimo(s):
(Benzyloxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.490,00
R$ 3.490,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.490,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H24ClOP
Número CAS:
Peso molecular:
418.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
R$ 3.490,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
168-174 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P+](COCc4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C26H24OP.ClH/c1-5-13-23(14-6-1)21-27-22-28(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GJPGLLAXZTYTFW-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)