Documentos Principais
468002
Sigma-Aldrich
Methyltriphenylphosphonium chloride
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.218,00
R$ 1.218,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.218,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3P(C6H5)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
312.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.218,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
221 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.ClH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
QRPRIOOKPZSVFN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Catalyst for regio-controlled ring-opening polymerization of substituted epoxides
Used for:
  • Corrosion inhibition of iron
  • Neoplasm inhibition via antimitochondrial effect
Reactant for intramolecular nitrone cycloaddition
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Nnanya Kalu et al.
FEBS letters, 591(21), 3481-3492 (2017-10-01)
Tight regulation of pH is critical for the structure and function of cells and organelles. The pH environment changes dramatically along the endocytic pathway, an internalization transport process that is 'hijacked' by many intracellularly active bacterial exotoxins, including the anthrax