Documentos Principais
766119
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-pyridylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrFNZn
Número CAS:
Peso molecular:
241.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
concentração
0.6 M in THF
Impurezas
<5% free chloride
densidade
1.002 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc([Zn]Br)nc1
InChI
1S/C5H3FN.BrH.Zn/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h1-2,4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
GUNYTXBFDVSHAJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)