Documentos Principais
76575
Sigma-Aldrich
1-Pentadecyne
≥97.0%
About This Item
Fórmula linear:
HC≡C(CH2)12CH3
Número CAS:
Peso molecular:
208.38
Beilstein:
1751009
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.442
densidade
0.794 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C15H28/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-15H2,2H3
chave InChI
DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)