765473
Gold nanoparticles
15 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinônimo(s):
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEG 3000
forma
dispersion in H2O
nanoparticles
embalagem
glass bottle of 1 mL
DO
50
diâmetro
15 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
pb
100 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1