765457
Gold nanoparticles
10 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000, OD 50, dispersion in H2O
Sinônimo(s):
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEG 3000
Nível de qualidade
Formulário
dispersion in H2O
nanoparticles
embalagem
glass bottle of 1 mL
DO
50
diâmetro
10 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
solubilidade
water: miscible
densidade
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.