765511
Gold nanoparticles
20 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinônimo(s):
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEG 5000
Nível de qualidade
Formulário
dispersion in H2O
nanoparticles
embalagem
poly bottle of 1 mL
DO
50
diâmetro
20 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
solubilidade
water: miscible
densidade
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
AuNPs may be used to prepare SARS-CoV-2 conjugate for COVID-19 detection using lateral flow immunoassay technique.[3][4] It may also be used in the immobilization of antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19.[5] It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.[5]
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)