Documentos Principais
764159
Sigma-Aldrich
1-(Bromomethyl)adamantane
97%
Sinônimo(s):
1-Adamantylmethyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17Br
Número CAS:
Peso molecular:
229.16
Código UNSPSC:
12352100
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
40-45 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H17Br/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7H2
chave InChI
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)